Learn More
L-Serina Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30418745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30418745 5 g
1 options
Código de producto. 30418745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2710055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5680-80-8
Fórmula molecular C4H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 155.58
Sinónimo (S)-Serine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-serinate hydrochloride, L-Serine Methyl Ester Monohydrochloride
Nombre IUPAC Metil (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0349