Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489483 5 g 5 g
11499483 25 g 25 g
11409493 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12355.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de L-serina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como materia prima en la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5680-80-8
Fórmula molecular C4H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 155.578
Número MDL MFCD00063680
Clave InChI NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Sinónimo l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
Nombre IUPAC Metil (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 155°C (decomposition)
Beilstein 3559591
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),and methanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Rotación óptica +5° (c=2 in methanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%