Learn More
L-Serine, MedChemExpress
Código de producto. 16482539
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482539 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482539 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0650
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress L-Serine ((-)-Serine; (S)-Serine), one of the so-called non-essential amino acids, plays a central role in cellular proliferation.
L-Serine ((-)-Serine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
CAS 56-45-1
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H7NO3
Sinónimo (-)-Serine (S)-Serine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (475.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CO)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 105.09
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death