Learn More
Clorhidrato de éster etílico L-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11472227 5 g 5 g
11482227 25 g 25 g
11492227 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11472227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14174.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26348-61-8 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico de L-serina se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica y alimentaria.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y con la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26348-61-8
Fórmula molecular C5H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 169.61
Número MDL MFCD00012594
Clave InChI JZJQCLZQSHLSFB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-serine ethyl ester hydrochloride, h-ser-oet.hcl, ethyl l-serinate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, serine ethyl ester hydrochloride, l-serine ethyl ester hcl, l-serine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl serinate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, h-ser-oet hcl
PubChem CID 2724185
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 130°C to 132°C
Beilstein 3562346
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC etilo (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato; clorhidrato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Rotación óptica −4.4° (c=4 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%