Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de L-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Serine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 60022-62-0 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (1:1) (ACI), L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (9CI), Serine benzyl ester hydrochloride (6CI), (S)-Benzyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, L-Serine benzyl ester hydrochloride, Benzyl L-serinate hydrochloride, Benzyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato de bencilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 231.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0662 |