Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Serine |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.09 |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Grado | Bioquímica |
| Forma física | Polvo de flujo libre |