Learn More
L-serina, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11416252 5 g
11426252 25 g
11436252 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210287305
CAS 56-45-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064224
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Forma física Polvo de flujo libre