Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serina, 99 %
Código de producto. 11975411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975411 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10205330 25 g Frasco de vidrio 25 g
10183370 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10617682 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11975411 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 132660025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-45-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
Punto de fusión 222.0°C
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Otros aminoácidos 0.5% (TLC) max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica 15.2
Sulfato 200ppm max.
Transmitancia 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Punto de sublimación 0150.0°C
Densidad 1.6000g/mL
Condición de rotación específica 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 99%
Gravedad específica 1.6
Forma física Polvo cristalino, cristales o agujas cristalinas