Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serina, 99 %
Descrizione
L-serine is used as a dietary supplement to improve health under certain conditions of malnutrition or physical stress, as a cosmetic incredient, as ingredients for cell culture media. It is used as a precursor to several amino acids, including glycine, cysteine and other metabolites such as sphingolipids and folate. It is used in bio-synthesis of purines and pyrimidines. It plays a vital role in catalytic function of enzymes. Further, L-serine and its metabolic products are essential for cell proliferation and specific functions of the central nervous system. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La L-serina se utiliza como suplemento dietético para mejorar la salud en ciertas condiciones de desnutrición o estrés físico, como un ingrediente cosmético y como ingrediente para medios de cultivo celular. Se utiliza como precursor de varios aminoácidos, incluyendo glicina, cisteína y otros metabolitos como esfingolípidos y folato. Se utiliza en la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Desempeña un papel vital en la función catalítica de las enzimas. Además, la L-serina y sus productos metabólicos son esenciales para la proliferación celular y las funciones específicas del sistema nervioso central.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | L-Serine |
| Punto de fusión | 214°C to 224°C (decomposition) |
| Beilstein | 1721404 |
| Índice Merck | 14,8460 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in ethanol,ether and benzene. |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.09 |
| Rotación óptica | +15° (c=9 in 1N HCl) |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.