Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serina, 99 %
Código de producto. 11409123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409123 500 g 500 g
11489113 25 g 25 g
11499113 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409123 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11179.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
L-serine is used as a dietary supplement to improve health under certain conditions of malnutrition or physical stress, as a cosmetic incredient, as ingredients for cell culture media. It is used as a precursor to several amino acids, including glycine, cysteine and other metabolites such as sphingolipids and folate. It is used in bio-synthesis of purines and pyrimidines. It plays a vital role in catalytic function of enzymes. Further, L-serine and its metabolic products are essential for cell proliferation and specific functions of the central nervous system. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-serina se utiliza como suplemento dietético para mejorar la salud en ciertas condiciones de desnutrición o estrés físico, como un ingrediente cosmético y como ingrediente para medios de cultivo celular. Se utiliza como precursor de varios aminoácidos, incluyendo glicina, cisteína y otros metabolitos como esfingolípidos y folato. Se utiliza en la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Desempeña un papel vital en la función catalítica de las enzimas. Además, la L-serina y sus productos metabólicos son esenciales para la proliferación celular y las funciones específicas del sistema nervioso central.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-45-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064224
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
Punto de fusión 214°C to 224°C (decomposition)
Beilstein 1721404
Índice Merck 14,8460
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol,ether and benzene.
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Rotación óptica +15° (c=9 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 99%