Learn More
L-Serine-2,3,3-d3, TRC
Código de producto. 30135447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135447 50 mg 50 miligramos
17948369 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30135447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS27099250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105591-10-4
Fórmula molecular C3 D3 H4 N O3
Peso molecular (g/mol) 108.1111
Sinónimo L-Serine-2,3,3-d3 (9CI, ACI), (2S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, L-Serine-2,3,3-D3
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hidroxipropanoico
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@]([2H])(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine-2,3,3-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0614