Learn More
L-serina-2,3,3-d3-N-FMOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-D3 |
| CAS | 1380308-48-4 |
| Fórmula molecular | C18 D3 H14 N O5 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | L-Serine-2,3,3-d3, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-d3 (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-D3, (2 S)-2-[[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, (2 S)-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, Fmoc-L-Ser-OH-d3, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-serine-2,3,3-d3, N-Fmoc-L-serine-2,3,3-d3, L-Serine-2,3,3-d3-N-FMOC |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20 H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m0/s1/i9D2,16 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,3,3-trideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 330.3498 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1295 g/mol |
| Mostrar más |