Learn More
L-serina-2-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Serine-2-13C |
| CAS | 89232-76-8 |
| Fórmula molecular | C213CH7NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Serine-2-13C (9CI','ACI), L-[2-13C]Serine, (2S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2-13C acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1 |
| SMILES | N[13C@H](C(O)=O)CO |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxi(213C)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 106.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0459 |