Learn More
L-serina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Serine-15N |
| CAS | 59935-32-9 |
| Fórmula molecular | C3 H7 15N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| SMILES | [15NH2][C@@H](CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(15N)azanil-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 106.086 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.04 |