Learn More
L-serina-13C3, TRC
Código de producto. 30421550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30421550 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30421550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS27099925MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine-13C3
CAS 201595-68-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C3H7NO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo L-Serine-1,2,3-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
SMILES O[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxi(1,2,3-13C3)propanoico
Peso molecular (g/mol) 108.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0527
Porcentaje de pureza >95