Learn More
L-Serina -13C3,15N, TRC
Código de producto. 30011405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011405 2.5 mg 2.50 miligramo
30004212 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2709972.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202407-34-9
Fórmula molecular 13C3H715NO3
Peso molecular (g/mol) 109.064
Sinónimo L-Serine-1,2,3-13C3-15N (ACI), L-Serine-13C3-15N (9CI), L-Serine-13C3,15N, (2S)-2-(Amino-15N)-3-hydroxypropanoic-1,2,3-13C3 acid
Nombre IUPAC (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-hidroxi-(1,2,3-^{13}C_{3})ácido propanoico
SMILES [15NH2][13C@@H]([13CH2]O)[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine-(13C3,15N)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0497