Learn More
L-Serine-13C, TRC
Código de producto. 30409215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409215 5 mg
30421089 25 mg
30414755 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2710685MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81201-84-5
Fórmula molecular C213CH7NO3
Peso molecular (g/mol) 106.09
Sinónimo [1-13C]-Serine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-hidroxi(113C)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CO)[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine-13C
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i3+1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0459