Learn More
Clorhidrato de L-serinamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442479 5 g 5 g
15452479 25 g 25 g
15462479 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65169.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65414-74-6 | C3H9ClN2O2 | 140.567 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65414-74-6
Fórmula molecular C3H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 140.567
Número MDL MFCD00067560
Clave InChI VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Sinónimo l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
PubChem CID 16212403
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-hidroxipropanamida; clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serinamide hydrochloride
Punto de fusión 185°C to 188°C
Color Blanco
Beilstein 3911773
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo