Learn More
L-Selenometionina, TRC
Código de producto. 30138762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138762 500 mg 500 miligramos
30137819 250 mg 250 miligramos
30010639 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS248005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3211-76-5
Fórmula molecular C5 H11 N O2 Se
Peso molecular (g/mol) 196.11
Sinónimo (2S)-2-Amino-4-(methylseleno)-butanoic acid, L-2-Amino-4-(methylselenyl)-butyric acid, Seleno-L-methionine
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-metilselanilbutanoico
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-(+)-Selenomethionine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9955