Learn More
L-selenocistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Diselenobis-L-alanine |
| CAS | 29621-88-3 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4Se2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-Selenocystine, Selenocystine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C[Se][Se]C[C@@H](C(O)=O)N)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2R,2'R)-3,3'-diselanediilbis(ácido 2-aminopropanoico) |
| Peso molecular (g/mol) | 334.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.91 |