Learn More
L-Selenocistina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637441 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10209793 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301862500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29621-88-3 | C6H12N2O4Se2 | 334.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29621-88-3
Fórmula molecular C6H12N2O4Se2
Peso molecular (g/mol) 334.11
Número MDL MFCD00800971
Clave InChI JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo l-selenocystine, seleno-l-cystine, l-3,3'-diselenodialanine, alanine, 3,3'-diselenodi-, l, selenocystine, l, l-alanine,3,3'-diselenobis, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl diselanyl propanoic acid, l-selenocystine monohydrate, selenocystine, l-isomer
PubChem CID 207306
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]diselanil]propanoico
SMILES N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Selenocystine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 212°C to 215°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo