Learn More
L-Sacaropina, TRC
Código de producto. 30011924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011924 5 mg 5 miligramos
30011670 10 mg 10 miligramos
30003278 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS8083405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 997-68-2
Fórmula molecular C11 H20 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 276.29
Sinónimo Glutamic acid, N-(5-amino-5-carboxypentyl)-, L- (8CI), L-Glutamic acid, N-(5-amino-5-carboxypentyl)-, (S)-, Saccharopine (7CI), N-[(5S)-5-Amino-5-carboxypentyl]-L-glutamic acid, L-Saccharopine, Saccharopin
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(5S)-5-amino-5-carboxipentilo]amino]ácido pentanedioico
SMILES N[C@@H](CCCCN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Saccharopine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N2O6/c12-7(10(16)17)3-1-2-6-13-8(11(18)19)4-5-9(14)15/h7-8,13H,1-6,12H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t7-,8-/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1321
Porcentaje de pureza >95%