Learn More
Masterflex™ Unidad de aire de velocidad variable L/S™ con cabezal de bomba Easy-Load™ II
Código de producto. 11731439 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 3,6 a 3400 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11731439 De 3,6 a 3400 ml/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 11731439 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7793110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00€
    2654.66€ / paquete de 1
    Ahorro 440.34€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Unidad de aire de velocidad variable Masterflex™ L/S™ con cabezal de bomba Easy-Load™ II para uso cuando la alimentación eléctrica no es segura o no está disponible
  • Se utiliza cuando la alimentación eléctrica no es segura o no está disponible
  • Intervalo de caudal de 3,6 a 3400 ml/min: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de tubos y del tamaño de tubos
  • Varíe fácilmente la velocidad ajustando la presión de aire con el regulador
  • El motor de aire resistente de 3/4 hp requiere poco mantenimiento y genera menos calor que un motor eléctrico
  • Realizar una toma de tierra con cuidado para protegerse de la electricidad estática es fundamental para un funcionamiento seguro. La unidad funciona con una entrada de aire de 3 a 25 cfm a una presión de 20 a 100 psi
  • La unidad de aire está homologada por ATEX Zone 2. Solo la unidad tiene la clasificación EEX II 3 G c IIC T6, el cabezal de la bomba no tiene homologación ATEX
  • La carcasa de acero pintado IP44 protege de un suave rociado
  • Caudal de 170 a 1700 ml/min con tubos L/S
  • Incluye:
    • Unidad de aire (07569-00)
    • Cabezal de bomba Easy-Load™ II (77200-62)
    • Tubo L/S 24 C-Flex™ de 10 pies
    • Regulador de aire/velocidad
    • Filtro de aire de μ m
    • Lubricador automático
    • Manómetro (de 0 a 30 psi)
    • Silenciador
Especificaciones
Caudal De 3,6 a 3400 ml/min
Altura global (métrico) 22,38 cm
Longitud global (métrico) 36,73 cm
Aplicaciones Para su uso en lugares donde la alimentación eléctrica no sea segura o no esté disponible
Unidad de accionamiento Unidad de aire de velocidad variable L/S™ (07569-00)
Anchura global (métrico) 12,22 cm
Clasificación de carcasa IP44
Presión máxima (6,9 bares)