Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ para tubos de precisión, carcasa de PPS, rotor de acero inoxidable
Código de producto. 11890080 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
2300 ml/min
36 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11890080 2300 ml/min cada uno
11870060 36 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11890080 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0701852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    451.61€ / paquete de 1
    Ahorro 91.39€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
  • El rotor está fabricado en acero inoxidable (SS) para una mayor durabilidad.
Especificaciones
Descripción Cabezal de bomba estándar para tubos L/S 18, carcasa de PPS, rotor de SS
Caudal 2300 ml/min
Altura de succión (imperial) 6,7 in
Material Sulfuro de polifenileno
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Altura total (imperial) 3 pulg
Altura global (métrico) 77 mm
Longitud global (imperial) 2,5 in
Longitud global (métrico) 64 mm
Anchura total (imperial) 3 pulg
Anchura global (métrico) 77 mm
Material del rodillo Acero inoxidable
Tamaño de los tubos L/S 18
Tipo Volumen por revolución con tubos L/S 18 (ml): 3,8 mL
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 0,02 a 600 rpm