Learn More
Masterflex™ L/S™ Accionamiento de velocidad variable de precisión con mando a distancia I/O
Tienda Masterflex ProductosDescripción
- Caudal de 0,06 a 3400 ml/min - el caudal depende de las revoluciones de accionamiento, la cabeza de la bomba y el tamaño de la tubería
- Una pantalla LED de tres dígitos muestra el motor RPM para confirmar rápidamente los ajustes de velocidad.
- El motor reversible y sin mantenimiento permite purgar la tubería antes o después de bombear y bombear el líquido en cualquiera de las dos direcciones.
- El sensor opcional de cabeza abierta detiene inmediatamente el motor de accionamiento si la cabeza de la bomba se abre durante el funcionamiento
- Los indicadores LED confirman la dirección del motor
- Los potentes motores permiten apilar 2 ó 4 cabezales de bomba para aumentar el caudal y para aplicaciones multicanal
- Los controles separados de velocidad y potencia mantienen el ajuste de velocidad cuando la bomba está encendida o apagada.
- Carcasa de plástico ABS apilable, resistente a salpicaduras, con certificación IP33.
- Capacidad de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad
- La entrada de control de velocidad soporta señales de 4 a 20 mA o de 0 a 10 VDC.
- Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto
- Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
- Teclado de membrana para un control fácil de velocidad, dirección y arranque/parada
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,25% |
| Amperaje | 2,2 A |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 274 x 211 x 216 mm |
| Pantalla | LED de 3 dígitos |
| Requisitos eléctricos | 90/260 VAC |
| Caudal | 3400 ml/min |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Admite | 2 Cabezas de Bomba |
| Mostrar más |