Descripción
- Dispone de un potenciómetro de un solo giro para el control de velocidad, indicador de encendido e interruptor de alimentación/inversión de tres posiciones.
- Flujo reversible y función de cebado/purga.
- Incluye cabezal de bomba Masterflex™ L/S™ Easy-Load.
- También admite cabezales de bomba estándar Masterflex™ L/S™ (se pide por separado).
- Flota hasta 30 minutos si cae en agua si la carcasa está cerrada y bloqueada.
- El panel de control con clasificación IP54 ofrece protección contra las inclemencias meteorológicas y las salpicaduras de agua.
- Batería recargable: ideal para aplicaciones de campo.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Transferencia de líquidos, trabajo de campo |
| Caudal | De 120 a 1100 ml/min |
| Longitud del tubo de la bomba | Según la aplicación |
| Clasificación de la carcasa (Nema/IP) | Panel de control con clasificación IP54 |
| Tipo de producto | Portátil |