Learn More
Masterflex™ Sistemas de bombas L/S™ MasterSense™
Código de producto. 17372473 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,08 a 480 ml/min
De 0,28 a 1700 ml/min.
Control externo:
Compatible con EtherNet/IP
Compatible con Profibus
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Control externo Tamaño de la unidad
17372473 De 0,28 a 1700 ml/min. Compatible con Profibus 1 unidad
17342473 De 0,08 a 480 ml/min Compatible con EtherNet/IP 1 unidad
17352473 De 0,28 a 1700 ml/min. Compatible con EtherNet/IP 1 unidad
17362473 De 0,08 a 480 ml/min Compatible con Profibus 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17372473 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7792052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7285.00€
    5987.75€ / 1 unidades
    Ahorro 1297.25€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sistemas de bomba completos para un suministro preciso de líquidos con una interfaz intuitiva de pantalla táctil
  • Rendimiento preciso y repetible que es rápido y fácil de configurar y programar
  • Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
  • Las actualizaciones de firmware inalámbricas permiten aprovechar al máximo las mejoras de las características y la funcionalidad de la unidad
  • Entre las opciones de conectividad y control se incluyen MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus o señal analógica
  • El acceso de usuario de tres niveles ofrece la opción de controlar quién puede utilizar la bomba y a qué nivel.
  • Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo
  • La bomba permite guardar y recuperar los programas de dispensación más utilizados para una configuración rápida
  • Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen: garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras
Spezifikation
Certificaciones/conformidad IP33
Descripción Bomba L/S™ MasterSense™, compatible con red Profibus con MasterflexLive™, con cabezal de bomba Easy-Load™ II para tubos de precisión de alto rendimiento; de 90 a 260 V CA
Tipo de control Velocidad variable digital
Clasificación de carcasa IP33
Caudal De 0,28 a 1700 ml/min.
Motor Speed De 0,1 a 600 rpm
Reversible Sí
Control externo Compatible con Profibus
Incluye Unidad, cabezal de la bomba, tubos y cable de alimentación de 1,8 m con toma CEI 320/CEE22
Material Aluminio y plástico ABS
Tipo de motor 07526-12 (unidad L/S™ MasterSense™ con Profibus y MasterflexLive™)
Cabezal de bomba 77200-32 (cabezal L/S™ Easy-Load™ II con sensor de cabezal abierto)
Control de velocidad Velocidad variable digital
Tipo de tubos 3 m (10 pies) (C-FLEX ULTRA™, L/S™ 24). Admite tamaños L/S™ 15, 24, 35 y 36.
Tensión 90/260 VCA
Frecuencia 50/60
Para utilizar con (equipo) Tubos de precisión de alto rendimiento
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.