Learn More
Masterflex™ Accionamientos MasterSense™ L/S™
Código de producto. 17392463 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,001 a 580 ml/min.
De 0,006 a 3400 ml/min.
Conectividad:
EtherNet/IP
EtherNet/IP, MasterflexLive
Profibus, MasterflexLive
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Conectividad Tamaño de la unidad
17392463 De 0,006 a 3400 ml/min. EtherNet/IP, MasterflexLive 1 unidad
17302473 De 0,006 a 3400 ml/min. Profibus, MasterflexLive 1 unidad
17312473 De 0,001 a 580 ml/min. EtherNet/IP 1 unidad
17322473 De 0,001 a 580 ml/min. Profibus, MasterflexLive 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17392463 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0752610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6240.00€
    5102.86€ / 1 unidades
    Ahorro 1137.14€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Bombas versátiles para un suministro de líquido preciso con una interfaz intuitiva de pantalla táctil
  • Las potentes unidades que ahorran espacio aceptan todas las opciones de tubos y cabezal de bomba L/S
  • Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
  • Las actualizaciones de firmware inalámbricas permiten aprovechar al máximo las mejoras de las características y la funcionalidad de la unidad
  • Entre las opciones de conectividad y control se incluyen MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus o señal analógica
  • El acceso de usuario de tres niveles ofrece la opción de controlar quién puede utilizar la bomba y a qué nivel.
  • Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo
  • La bomba permite guardar y recuperar los programas de dispensación más utilizados para una configuración rápida
  • Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen: garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras
Especificaciones
Exactitud ± 0,1 % (de 0,1 rpm a 600 rpm)
Amperaje 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 10 V
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad IP33
Tipo de control Velocidad variable digital
Descripción Unidad L/S™ MasterSense™ con EtherNet/IP™ y MasterflexLive™, carcasa de plástico ABS, de 0,1 a 600 rpm; 115/230 V CA
Pantalla Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.)
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V CA
Caudal De 0,006 a 3400 ml/min.
Para utilizar con Tubos y cabezales de bomba Masterflex™
Frecuencia 50/60
Clasificación IP IP33
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con conector CEI 320/CEE22
Material Aluminio
Tipo de motor Reversible de 75 vatios
Longitud global (métrico) 260 mm
Reversible Sí
Control de velocidad Velocidad variable digital
Esterilidad No estéril
Tipo Bomba peristáltica
Tensión 90/260 VAC
Velocidad De 0,1 a 600 rpm
Material del envase Aluminio y plástico ABS
Conectividad EtherNet/IP, MasterflexLive