Descripción
- Este cabezal de bomba Easy-Load™ acepta tubos de precisión de alto rendimiento y garantiza el rendimiento óptimo de las bombas Masterflex
- Seleccione un cabezal de bomba para uno de los siguientes tamaños de tubos de precisión: L/S 15 o L/S 24
- El nuevo diseño y la retención automática de tubos permiten múltiples tamaños de tubos y la posibilidad de cambiarlos sin retirar el cabezal de la unidad
- El rotor está fabricado en acero inoxidable (SS) para una mayor durabilidad
- Los cabezales de bomba son apilables para aplicaciones multicanal.
- Diseño compacto para un uso eficiente del espacio.
- Apto para su uso con tamaños de tubos de bomba de precisión de alto rendimiento L/S™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1:1 Relación de transmisión |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 64 x 105 x 105 mm |
| Caudal | De 0,034 a 1700 ml/min |
| Material | Poliacrilamida |
| N.º de canales | 1 |
| N.º de rodillos | 4 |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Material del rodillo | Acero inoxidable |
| Tipo de tubos | Alto rendimiento |
| Tamaño de los tubos | L/S™ 15, L/S™ 24 |
| Mostrar más |