Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento digital L/S™
Código de producto. 15387921 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del envase:
Acero con pintura en polvo
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del envase Tamaño de la unidad
15387921 Acero con pintura en polvo cada uno
15273038 Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15387921 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0757540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7160.00€
    6076.23€ / paquete de 1
    Ahorro 1083.77€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Transferencia, dispensación y medición en entornos de lavado y procesos de laboratorio
  • Caudal de 0,006 a 3400 ml/min con L/S El caudal de la tubería depende —de las rpm de la bomba, de la altura de la bomba y del tamaño de la tubería.
  • La interfaz digital con LCD gráfico muestra el rendimiento de la bomba y el modo de funcionamiento.— ejecución continua, dispensación temporizada, dispensación de copia o dispensación de volumen
  • Control remoto disponible mediante comunicación analógica de —voltaje, corriente y cierre de contacto.
  • Dosificación por volumen en mL (0.001 a 9999 mL), L o gal; Copiar —de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o —intervalo de tiempo de los ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
  • La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
  • Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto (cuando se utiliza con el cabezal de la bomba equipado con sensor)
  • Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado
  • Diseñado con carcasa de acero con recubrimiento —en polvo, ideal para aplicaciones de fabricación, farmacéuticas y biotecnológicas.
Información de órdenes
Caudal
Especificaciones
Requisitos eléctricos 115/230 VCA, 75 W
Caudal 3400 ml/min
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
Altura global (métrico) 23,5 cm
Longitud global (métrico) 30,5 cm
Anchura global (métrico) 22,9 cm
Reversible Sí
Control de velocidad ± 0,1%
Vataje 75 W
Velocidad De 0,1 a 600 rpm
Material del envase Acero con pintura en polvo