Learn More
Masterflex™ Bomba L/S™ Digital Miniflex™
Código de producto. 15593755 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,005 a 381 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15593755 De 0,005 a 381 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 15593755 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0752520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3675.00€
    2831.65€ / paquete de 1
    Ahorro 843.35€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La bomba Masterflex™ L/S™ Digital Miniflex™ tiene un solo canal y facilita el bombeo de caudal bajo
  • Esta bomba compacta y apilable cuenta con una carcasa de ABS duradera que resulta fácil de limpiar y mantener en ese estado
  • El cabezal de bomba Miniflex cuenta con un amplio ángulo de oclusión que evita la recirculación del líquido hasta la presión nominal de los tubos.
  • Los rodillos de poliéster termoplástico autolubricante son de baja fricción y ofrecen una larga duración para un funcionamiento suave y duradero
  • Un 20 % más pequeña que las unidades de la competencia - su tamaño reducido y su peso ligero hacen que sea fácil de mover y de compartir entre laboratorios
  • Rango de caudales de 0,004 a 315 ml/min con el tubo L/S incluido - el caudal depende de las rpm del motor, el cabezal de bomba y el tamaño del tubo
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el modo de funcionamiento y el rendimiento de la bomba
  • Control remoto disponible mediante comunicación analógica: tensión, corriente y cierre de contacto
  • El sensor de cabezal abierto integrado impide que el dispositivo se ponga en marcha cuando el cabezal de la bomba está abierto
  • El cabezal de bomba acepta longitudes continuas de tubos para trayectorias de flujo limpias
  • La retención de tubos automática hace que la carga de tubos sea rápida y sencilla
  • Diseñado con cabezal de bomba de un solo canal
Especificaciones
Canales Monocanal
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla LCD digital
Caudal De 0,005 a 381 ml/min
Motor Speed De 0,1 a 300 rpm
Entrada de control externa de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado a través de cierre de contacto
Incluye Cabezal de bomba L/S Miniflex y fuente de alimentación de sobremesa de tensión universal con conector IEC320/CEE22. La bomba se envía con el conjunto de cable/enchufe específico para el país de destino.
Material Plástico ABS, aluminio
Cabezal de bomba Cabezal de bomba L/S™ Miniflex™, un solo canal (77220-20)
Sensores Cabezal abierto
Tipo de tubos L/S™ de tamaños: 13, 14, 16, 25
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (24,1 x 14 x 15,7 cm)
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V CA
Amperaje 0,34 amperios