Learn More
Masterflex™ Unidad digital L/S™ con cabezal de bomba de cartucho multicanal
Tienda Masterflex ProductosDescripción
- Estas unidades de precisión ofrecen opciones de control remoto analógico y programación sencilla: ideal para aplicaciones de procesos automatizados
- Las unidades disponen de un intervalo de dispensación programable para establecer el retardo entre ciclos de dispensación para una dispensación cómoda y automatizada
- La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización: la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
- Programe la unidad mediante el teclado de membrana simple; la función de bloqueo/desbloqueo del teclado protege los ajustes
- El motor es reversible, por lo que los tubos se pueden purgar antes o después de bombear y bombear el fluido en cualquier dirección.
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- Selección del idioma favorito desde un menú fácil de usar para programación y funcionamiento
- Dispensar por volumen en ml (de 0,001 a 9,999 ml), l o galones; por copia de 1 a 9,999 ciclos de dispensación, o por intervalo de tiempo de ciclos de conexión/desconexión (de 1 s a 99 horas, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Motor sin escobillas y sin mantenimiento que ofrece una precisión de control de velocidad ± 0,1 %
- Índice de regulación: 6000:1
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 4 |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Caudal | De 0,0024 a 12 ml/min |
| Motor Speed | De 0,02 a 100 rpm |
| Incluye | Unidad L/S (07522-30), cabezal de bomba de cartucho multicanal (07519-20), cuatro cartuchos pequeños (07519-85), juego de tubos Tygon™ de 1,42 mm de diámetro interno y cable de línea de 1,8 m con toma de corriente IEC 320/CEE22 |
| N.º de rodillos | 8 |
| Cabezal de bomba | Cabezal de bomba de cartucho L/S™ 4-Channel (07519-20) |
| Tipo de tubos | Juego de tubos Tygon™ E-LFL Two-Stop: diámetro interno de 142 mm (06447-34) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | (37,44 x 21,08 x 21,59 cm) |
| Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V CA |
| Mostrar más |