Learn More
Masterflex™ Unidad analógica, de velocidad variable y modular L/S™
Código de producto. 15518551 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,21 a 580 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15518551 De 0,21 a 580 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 15518551 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0755915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00€
    1641.95€ / paquete de 1
    Ahorro 458.05€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
La unidad modular, analógica, de velocidad variable y versátil de Masterflex™ L/S™ ofrece un amplio rango de flujo y controles sencillos
  • Una actualización perfecta de una unidad de velocidad fija: estas unidades de velocidad variable ofrecen un rango de rpm más amplio y listas ETL/CE
  • Para una mayor versatilidad, las unidades aceptan todos los cabezales de bomba L/S.
  • Caudal de 0,06 a 3400 ml/min con tubos L/S: el caudal depende de las rpm de accionamiento, el cabezal de la bomba y el tamaño de los tubos
  • Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
  • El motor y el controlador separados se conectan a través de un cable de 1,9 m. Coloque los componentes donde sea conveniente o donde el espacio lo permita
  • Control de velocidad de giro único e interruptor de encendido/apagado con indicador de alimentación verde: mantenga el ajuste de velocidad mientras se enciende/apaga la bomba
  • El motor reversible de 1/10 CV cuenta con un arranque suave y fuerza contraelectromotriz para un control de velocidad del ± 2 %
  • La carcasa de acero pintado tiene una clasificación IP33 para ofrecer protección contra caída vertical de agua
  • Los modelos de 230 VCA cuentan con el marcado CE de acuerdo con los estándares de la UE
Specifications
Amperaje 1,2 amperios
Tipo de control Velocidad analógica variable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Controlador: (204 x 164 x 87 mm), motor: 198 x 97 x 115 mm
Requisitos eléctricos 230 V CA
Caudal De 0,21 a 580 ml/min
Clasificación IP IP33
Incluye Cable de línea (1,8 m), enchufe estándar de EE. UU. (115 VAC), toma de corriente IEC 320/CEE22 (230 VAC); las bombas se envían con el cable/enchufe específico para el país de destino
Material Acero pintado, aluminio
Tipo de motor 1/10 hp
N. º de cabezales de bomba 4 Aceptado
Reversible Sí, motor
Control de velocidad ±2%
Tipo Acepta Estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, cartucho, multicanal, tubos de PTFE, cabezales de bomba de diafragma de PTFE
Vataje 75 vatios (motor)
Velocidad De 1 a 100 rpm