Learn More
Masterflex™ Unidad compacta analógica de velocidad fija L/S™
Click to view available options
Caudal:
De 34 a 2700 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El caudal es de 6 a 2700 ml/min con tubos L/S - el caudal depende de las rpm de la unidad, el cabezal de la bomba y el tamaño de los tubos
- El motor de servicio continuo y resistente es ideal para aplicaciones que requieren un ciclo de funcionamiento a tiempo completo
- Modifique la tensión de entrada para cambiar la velocidad de la unidad y la polaridad de tensión de entrada inversa para invertir la dirección
- Fabricado con carcasa de motor de acero con revestimiento epoxi resistente a productos químicos para clasificación IP52
- Controle la unidad completamente utilizando la fuente de alimentación
- Ideal para uso sobre el terreno
- Funciona con alimentación de entrada de 12 V CC
- Cable de potencia desde una fuente de alimentación de 12 o 24 V CC con guías de extremo pelado con 16-indicador y 30 cm de largo
- Las unidades aceptan 8 tipos diferentes de cabezal de bomba: Estándar, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™, 3, de alto rendimiento, cartucho, tubos de PTFE o diafragma de PTFE
- No se pueden utilizar unidades que admitan solo un cabezal de bomba con los cabezales de la bomba de alto rendimiento o de tubos PTFE debido a que el par de torsión no es suficiente
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 2,6 amperios |
| Tipo de control | Velocidad fija |
| Descripción | Unidad compacta de 24 VCC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 216 x 97 x 117 mm |
| Caudal | De 34 a 2700 ml/min |
| Clasificación IP | IP 52 |
| Material | Acero pintado |
| Tipo de motor | 1/20 hp |
| N. º de cabezales de bomba | Admite 1 |
| Sensores | No |
| Mostrar más |