Learn More
L-Ribulosa, TRC
Código de producto. 30415539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415539 10 mg
30413680 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR41800310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2042-27-5
Fórmula molecular C5 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Sinónimo L-erythro-Pentulose
Nombre IUPAC (3S,4S)-1,3,4,5-tetrahidroxipentano-2-una
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Ribulose
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528