Learn More
L-Rhamnose Monohidrato, TRC
Código de producto. 30410621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410621 100 g -
30425388 10 g 10 g
30412031 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR315000100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6155-35-7
Fórmula molecular C6 H12 O5 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo α-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, hydrate (1:1), Rhamnopyranose, monohydrate, α-L- (8CI), α-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, monohydrate (9CI), α-L-Rhamnopyranose monohydrate, α-L-Rhamnose monohydrate, (2R,3R,4R,5R,6S)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-methyltetrahydropyran monohydrate
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6S)-6-metiloxosan-2,3,4,5-tetrol; hidratar
SMILES O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Rhamnose, Monohydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.079