Learn More
α-L-Rhamnose monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16469116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469116 100 mg 100 miligramos
16452386 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0642
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress α-L-Rhamnose monohydrate is a component of the plant cell wall pectic polysaccharides rhamnogalacturonan I and rhamnogalacturonan II. α-L-Rhamnose monohydrate is also a component of bacterial polysaccharides where it plays an important role in pathogenicity.
α-L-Rhamnose monohydrate is a component of the plant cell wall pectic polysaccharides rhamnogalacturonan I and rhamnogalacturonan II. α-L-Rhamnose monohydrate is also a component of bacterial polysaccharides where it plays an important role in pathogenicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-L-Rhamnose monohydrate
CAS 6155-35-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O[C@H]1O)C)[C@H]([C@H]1O)O.O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation