Learn More
L-Quebrachitol, TRC
Código de producto. 30418996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418996 100 mg -
30410142 500 mg -
30413743 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ990090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-38-6
Fórmula molecular C7 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo 2-O-methyl-L-chiro-inositol, Brahol, Quebrachit
Nombre IUPAC (1R,2S,4S,5R)-6-metoxiciclohexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Quebrachitol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5+,6+,7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.079