Learn More
Anhídrido L-Piroglutámico, TRC
Código de producto. 30008471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008471 500 mg 500 miligramos
30006516 250 mg 250 miligramos
30003527 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP997485500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14842-41-2
Fórmula molecular C10 H10 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 222.197
Sinónimo (5aS,10aS)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone, (-)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone, (5aS-cis)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone
Nombre IUPAC (5aS,10aS)-1,2,5a,6,7,10a-hexahidrodipirrolo[1,3-c:1',3'-f]pirazina-3,5,8,10-tetrona
SMILES O=C1CC[C@@H]2N1C(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Pyroglutamic Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O4/c13-7-3-1-5-9(15)12-6(2-4-8(12)14)10(16)11(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0641