Learn More
Ácido L-Piroglutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pidolic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0426 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |