Learn More
Ácido L-Piroglutámico Beta-Naftilamida, TRC
Código de producto. 30423352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423352 100 mg
30410810 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP997500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22155-91-5
Fórmula molecular C15 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 254.28
Sinónimo L-Pyroglutamic Acid -Ss-Naphthylamide
Nombre IUPAC (2S)-N-naftalena-2-il-5-oxopirrolida-2-carboxamida
SMILES O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCC(=O)N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Pyroglutamic Acid beta-Naphthylamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055