Learn More
L-Psicose, TRC
Código de producto. 30426180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30426180 10 mg
1 options
Código de producto. 30426180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83962510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Psicose
CAS 16354-64-6
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo L-Ribo-2-hexulose
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (3S,4S,5S)-1,3,4,5,6-penthidroxihexan-2-uno
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634