Learn More
L-prolil-L-isoleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Prolyl-L-isoleucine |
| CAS | 51926-51-3 |
| Fórmula molecular | C11 H20 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Isoleucine','L-prolyl- (9CI','ACI), L-Isoleucine','N-L-prolyl- (ZCI), L-Prolyl-L-isoleucine (ACI), 168: PN: WO2011146121 PAGE: 117 claimed sequence, 19: PN: WO2010099019 SEQID: 6 unclaimed sequence, 2003: PN: EP2071334 SEQID: 2112 claimed protein, 2003: PN: WO2009077864 SEQID: 2112 claimed protein, 377: PN: EP2161028 PAGE: 14 claimed protein, 452: PN: WO2005081628 SEQID: 454 claimed protein, 472: PN: WO2022125673 SEQID: 472 claimed protein, 480: PN: WO2022215055 SEQID: 480 claimed protein, 53: PN: WO2021211467 SEQID: 206 claimed sequence |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N2O3/c1-3-7(2)9(11(15)16)13-10(14)8-5-4-6-12-8/h7-9,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-3-metil-2-[[(2S)-pirrolidin-2-carbonil]amino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 228.288 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1474 |