Learn More
L(+)-prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10394262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10394262 1 g Frasco de vidrio 1 g
10255682 5 g Frasco de vidrio 5 g
10775063 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10394262 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 418320010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23356-96-9
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00005255
Clave InChI HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
Nombre IUPAC [(2S)-pirrolidina-2-il]metanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Prolinol
Espectro infrarrojo Auténtico
Color De incoloro a amarillo
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4840 to 1.4880
Rotación específica + 31.00
Densidad 1.0360g/mL
Condición de rotación específica +31° (20° (c=1,toluene))
Punto de ebullición 74.0°C to 76.0°C (2.0mmHg)
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 86°C
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Prolinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.