Learn More
L-Proline, TRC
Código de producto. 30011637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011637 100 g 100 g
30006950 10 g 10 g
30007896 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP755995100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-85-3
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Sinónimo Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-α-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
Nombre IUPAC Ácido (2S)-pirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente