Learn More
Éster terc-butílico de L-prolina, TRC
Código de producto. 30425520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30425520 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30425520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7558702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline tert-Butyl Ester
CAS 2812-46-6
Fórmula molecular C19 H28 O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo L-Proline 1,1-Dimethylethyl Ester, Proline tert-Butyl Ester, L-Proline tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-Proline tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl L-prolinate, tert-Butyl (2S)-2-pyrrolidinecarboxylate, tert-Butyl (S)-pyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl L-prolinate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 304.424
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.204
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.