Learn More
Clorhidrato de tert-butil éster de L-prolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398836 1 g 1 g
11308846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19489.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5497-76-7
Fórmula molecular C9H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 207.698
Número MDL MFCD00153459
Clave InChI IUUYANMOEMBTBV-FJXQXJEOSA-N
Sinónimo h-pro-otbu.hcl, l-proline tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl l-prolinate hydrochloride, l-proline tert-butyl ester hcl, pro-otbu hcl, h-pro-otbu hcl, h-pro-otbu hydrochloride, l-proline t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, pro-otbu.hcl
PubChem CID 6453107
Nombre IUPAC tert-butil (2S)-pirrolidina-2-carboxilato; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión 110°C to 112°C
Beilstein 3596764
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.7
Rotación óptica −31° (c=0.5 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%