Learn More
Éster de terc-butilo de L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400469 1 g 1 g
15410469 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2812-46-6 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2812-46-6
Fórmula molecular C9H17NO2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Número MDL MFCD00037879
Clave InChI XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo l-proline t-butyl ester, h-pro-otbu, tert-butyl l-prolinate, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline tert-butyl ester, s-tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline, 1,1-dimethylethyl ester, l-proline-t-butyl ester, l-proline t-butyl ester free base, t-butyl prolinate
PubChem CID 6453108
Nombre IUPAC (2S)-pirrolidina-2-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline tert-butyl ester
Color Incolora
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido