Learn More
L-Prolina terc-butil éster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10097829 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10097829 1 g Frasco de vidrio 1 g
10703902 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10097829 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438110010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2812-46-6 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2812-46-6
Fórmula molecular C9H17NO2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Clave InChI XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo l-proline t-butyl ester, h-pro-otbu, tert-butyl l-prolinate, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline tert-butyl ester, s-tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline, 1,1-dimethylethyl ester, l-proline-t-butyl ester, l-proline t-butyl ester free base, t-butyl prolinate
PubChem CID 6453108
Nombre IUPAC (2S)-pirrolidina-2-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Proline tert-butyl ester
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 50°C to 51°C (1.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -40° to -48° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L-Proline tert-butyl ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.