Learn More
L-prolina-N-Fmoc, TRC
Código de producto. 30425998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425998 1 g 1 g
30422227 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7560051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline-N-Fmoc
CAS 71989-31-6
Fórmula molecular C20H19NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, Fluorenylmethoxycarbonylproline, Fmoc-L-Pro-OH, Fmoc-L-proline, Fmoc-Pro-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, N-FMOC-L-proline, NSC 334294
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)pirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 337.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1314